Sachet ESD Zip PermaStat 3120.331 Rose Matriau : Polythylne basse densit (LDPE), antistatique Coloris : Rose Rsistance de surface : 10
Fournisseur: ROMEX B.V
10 - 10^11 ohms Dimensions : 100 x 150mm Epaisseur : 100m Avec fermeture zip Paquet de 100 pices 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sachet ESD Zip PermaStat 3120.331 Rose Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE), antistatique Coloris : Rose Résistance de surface : 10^10 - 10^11 ohms Dimensions : 100 x 150mm Epaisseur : 100µm Avec fermeture zip Paquet de 100 pièces 1 * 100 Pce ROMX27411015 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou