Tapis de table ESD Bleu Ecostat 61x91cm Tapis Ecostat modle 1402.665.S Matriau : caoutchouc synthtique Coloris : Bleu clair Dimensions (LxlxH) : 610 x 910 x 2 mm Avec 2 boutons de connexion ESD Rsistance au point de connexion : 10
Fournisseur: ROMEX B.V
6 10^7 ohms 1 * 1 Un.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tapis de table ESD Bleu Ecostat 61x91cm Tapis Ecostat modèle 1402.665.S Matériau : caoutchouc synthétique Coloris : Bleu clair Dimensions (LxlxH) : 610 x 910 x 2 mm Avec 2 boutons de connexion ESD Résistance au point de connexion : 10^6 à 10^7 ohms 1 * 1 Un. ROMX34200610 1 * 1 Un.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou