Celite® 503, filtre
Fournisseur: Roth Carl
Attention
0007.1
ROTH0007.1EA 61.9 EUR InStock
ROTH0007.1
Celite® 503, filtre
Celite® 503, filtre
Formule: O₂Si
Numéro CAS: 68855-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité