N,N-Diéthyl-1,1,1-triméthylsilylamine
Fournisseur: Roth Carl
0013.1
ROTH0013.1EA 159 EUR InStock
ROTH0013.1
N,N-Diéthyl-1,1,1-triméthylsilylamine
N,N-Diéthyl-1,1,1-triméthylsilylamine
Formule: C₇H₁₉NSi
Point d'ébullition: 126…127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,7074 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009040
Numéro CAS: 996-50-9
EINECS: 213-637-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité