Anhydride heptafluorobutyrique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
0026.1
ROTH0026.1EA 139 EUR InStock
ROTH0026.1
Anhydride heptafluorobutyrique
Heptafluorobutyric anhydride
Formule: C₈F₁₄O₃
MW: 410,06 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1.653 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000432
Numéro CAS: 336-59-4
EINECS: 206-410-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité