Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol

Fournisseur: Roth Carl
Attention

0327.1
ROTH0327.1EA 27.9 EUR InStock
ROTH0327.1
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol
1-(2-Méthyl-4-(2-méthylphénylazo)phénylazo)-2-naphtol


Formule: C₂₄H₂₀N₄O
Point de fusion: 188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003893
Numéro CAS: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité