Autoclavable bags, Sekuroka®
Fournisseur: Roth Carl
0384.1
ROTH0384.1EA 93.1 EUR InStock
ROTH0384.1
Autoclavable bags, Sekuroka®
Sachets Sacs à déchets
These disposal bags are designed for hygienic disposal of contaminated laboratory articles.
  • Bags to be sealed loosely during sterilisation
  • Steam sterilisation at temperature of up to +134 °C
  • Film thickness of 50 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité