Kitchen paper holder
Fournisseur: Roth Carl
0661.2
ROTH0661.2EA 35.9 EUR InStock
ROTH0661.2
Kitchen paper holder
Distributeurs de lingettes
Wall mounted roll holder with cutter and holding devices for 2 rolls of foil and 1 paper towel roll up to 35 cm width.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité