L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Capillary tubes, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
0820.1
ROTH0820.1EA 0 EUR InStock
ROTH0820.1
Capillary tubes, Rotilabo®
Tubes Capillaires de point de fusion
Thin AR® glass.
  • Open on one side
Collapse All
Désignation Longueur Ø ext. Ø int. Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Capillary tubes, AR® - glass 80 mm 1,35 mm 0,95 mm 100 ROTH0820.1
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité