Attaches pour tubes, Rotilabo®
Fournisseur: Roth Carl
1162.1
ROTH1162.1EA 0 EUR InStock
ROTH1162.1
Attaches pour tubes, Rotilabo®
Pinces Clips pour tubes
Pinces pour tuyaux en PBT, colorées.
  • Réglables jusqu'à la fermeture totale du tube
  • Peuvent être utilisées à une main
  • Stérilisables à 160 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité