Gas cylinder holder, Sekuroka®
Fournisseur: Roth Carl
1513.1
ROTH1513.1EA 0 EUR InStock
ROTH1513.1
Gas cylinder holder, Sekuroka®
Crochets muraux
This gas cylinder holder is suitable for safe attachment of gas bottles up to 350 mm Ø. Can be easily fastened onto workbenches, tables, shelves or a ledge up to 60 mm thickness.
  • Bore hole for bolt
  • Variable attachment with black nylon strap
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité