Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimidium bromure

Fournisseur: Roth Carl
Attention

2217.1
ROTH2217.1EA 112.5 EUR InStock
ROTH2217.1
Dimidium bromure
Dimidium bromure


Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
Point de fusion: 243…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011757
Numéro CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité