Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle

Fournisseur: Roth Carl
Danger

2330.1
ROTH2330.1EA 81.9 EUR InStock
ROTH2330.1
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle


Formule: C₈H₂₁NOSi₂
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼24 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité