Chlorotriméthylsilane
Fournisseur: Roth Carl
Danger
2338.1
ROTH2338.1EA 59.5 EUR InStock
ROTH2338.1
Chlorotriméthylsilane
Chlorotriméthylsilane
Formule: C₃H₉ClSi
Point d'ébullition: 59 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.8576 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000502
Numéro CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
ONU: 1298
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457596-25
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité