Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzalkonium chlorure

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride

2999.1
ROTH2999.1EA 22.5 EUR InStock
ROTH2999.1
Benzalkonium chlorure
Benzalkonium chlorure


Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Point de fusion: 29…34 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00145757
Numéro CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité