Thymidine
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3005.1
ROTH3005.1EA 28.9 EUR InStock
ROTH3005.1
Thymidine
Thymidine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006537
Numéro CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité