Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ribitol

Fournisseur: Roth Carl

3033.1
ROTH3033.1EA 0 EUR InStock
ROTH3033.1
Ribitol
Adonitol


Formule: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Point de fusion: 100…103 °C
Numéro MDL: MFCD00064291
Numéro CAS: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Merck Index: 13,00168
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité