Isovaléraldéhyde
Fournisseur: Roth Carl
3035.1
ROTH3035.1EA 0 EUR InStock
ROTH3035.1
Isovaléraldéhyde
Isovaléraldéhyde
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 0 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007014
Numéro CAS: 590-86-3
EINECS: 209-691-5
ONU: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05250
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité