Lanthane (III) oxyde
Fournisseur: Roth Carl
3045.1
ROTH3045.1EA 19.5 EUR InStock
ROTH3045.1
Lanthane (III) oxyde
Lanthane (III) oxyde
Formule: La₂O₃
Point d'ébullition: 4200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2315 °C
Densité: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011071
Numéro CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité