Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylènediamine

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane

3049.1
ROTH3049.1EA 65.5 EUR InStock
ROTH3049.1
Ethylènediamine
Ethylènediamine


Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8.5 °C
Densité: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
ONU: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité