Tétrahydropyranne
Fournisseur: Roth Carl
3073.1
ROTH3073.1EA 0 EUR InStock
ROTH3073.1
Tétrahydropyranne
Tétrahydropyranne
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44.2 °C
Densité: 0.881 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006585
Numéro CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
ONU: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09356
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité