Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Alanine

Fournisseur: Roth Carl

3078.1
ROTH3078.1EA 95.9 EUR InStock
ROTH3078.1
β-Alanine
β-Alanine


Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008200
Numéro CAS: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité