Azulène
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Bicyclo[5.3.0]decapentaene
3159.1
ROTH3159.1EA 0 EUR InStock
ROTH3159.1
Azulène
Azulene
Formule: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96…97 °C
Numéro MDL: MFCD00003810
Numéro CAS: 275-51-4
EINECS: 205-993-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00928
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité