Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide décanoïque

Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid

3164.1
ROTH3164.1EA 30.9 EUR InStock
ROTH3164.1
Acide décanoïque
Acide décanoïque


Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004441
Numéro CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité