Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Squalène

Fournisseur: Roth Carl

3185.1
ROTH3185.1EA 30.9 EUR InStock
ROTH3185.1
Squalène
Squalène


Formule: C₃₀H₅₀
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00008912
Numéro CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité