Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oléate de méthyle

Fournisseur: Roth Carl

3186.1
ROTH3186.1EA 40.9 EUR InStock
ROTH3186.1
Oléate de méthyle
Oléate de méthyle


Formule: C₁₉H₃₆O₂
Point d'ébullition: ∼218.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009578
Numéro CAS: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité