Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool fulfurylique

Fournisseur: Roth Carl
Danger

3225.1
ROTH3225.1EA 0 EUR InStock
ROTH3225.1
Alcool fulfurylique
Alcool fulfurylique


Formule: C₅H₆O₂
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003252
Numéro CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
ONU: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité