Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décanoate de méthyle

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate

3325.1
ROTH3325.1EA 77.5 EUR InStock
ROTH3325.1
Décanoate de méthyle
Décanoate de méthyle


Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Numéro MDL: MFCD00009580
Numéro CAS: 110-42-9
EINECS: 203-766-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité