Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexanal

Fournisseur: Roth Carl
Danger

3327.1
ROTH3327.1EA 45.9 EUR InStock
ROTH3327.1
Hexanal
Hexanal


Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 131 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007027
Numéro CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
ONU: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité