Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
3338.1
ROTH3338.1EA 47.9 EUR InStock
ROTH3338.1
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Formule: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Point de fusion: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00149417
Numéro CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité