Dextrine
Fournisseur: Roth Carl
3488.1
ROTH3488.1EA 48.9 EUR InStock
ROTH3488.1
Dextrine
Dextrine
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 13,02971
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité