Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EDTA sel tétrasodique

Fournisseur: Roth Carl
Danger

3619.1
ROTH3619.1EA 0 EUR InStock
ROTH3619.1
EDTA sel tétrasodique
EDTA sel tétrasodique


Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 6.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150027
Numéro CAS: 64-02-8
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 12,03557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da8dc42f6b4faeb40c2c5e98f983e37d310fe21&vid=c925ac956246bbfd17c182e83b57c15a3b8edfa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité