Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate

3629.1
ROTH3629.1EA 42.9 EUR InStock
ROTH3629.1
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'éthyle


Formule: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016430
Numéro CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité