Acide p-anisique
Fournisseur: Roth Carl
3631.1
ROTH3631.1EA 47.9 EUR InStock
ROTH3631.1
Acide p-anisique
Acide p-anisique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: ∼1.385 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002542
Numéro CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité