Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-α-Tocophérol

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E

3806.1
ROTH3806.1EA 115 EUR InStock
ROTH3806.1
DL-α-Tocophérol
DL-α-Tocophérol


Formule: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité