Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyrate d'isoamyle

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate

3849.1
ROTH3849.1EA 0 EUR InStock
ROTH3849.1
Butyrate d'isoamyle
Butyrate d'isoamyle


Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044888
Numéro CAS: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
ONU: 2620
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité