Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxybenzaldéhyde

Fournisseur: Roth Carl
Attention

3870.1
ROTH3870.1EA 97.9 EUR InStock
ROTH3870.1
4-Hydroxybenzaldéhyde
4-Hydroxybenzaldéhyde


Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006939
Numéro CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité