Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyrate d'isobutyle

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Butyric acid Isobutyl ester, 2-Methyl-1-propylbutyrate

3921.1
ROTH3921.1EA 0 EUR InStock
ROTH3921.1
Butyrate d'isobutyle
Butyrate d'isobutyle


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00027134
Numéro CAS: 539-90-2
EINECS: 208-729-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité