Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyl-2 butane

Fournisseur: Roth Carl
Danger

3926.1
ROTH3926.1EA 0 EUR InStock
ROTH3926.1
Méthyl-2 butane
Méthyl-2 butane


Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 28 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –160 °C
Densité: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009338
Numéro CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
ONU: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité