Méthyl-2 butane
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3927.1
ROTH3927.1EA 47.5 EUR InStock
ROTH3927.1
Méthyl-2 butane
Méthyl-2 butane
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 28 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –160 °C
Densité: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009338
Numéro CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
ONU: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité