Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Valérate d'éthyle

Fournisseur: Roth Carl

3930.1
ROTH3930.1EA 0 EUR InStock
ROTH3930.1
Valérate d'éthyle
Valérate d'éthyle


Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009479
Numéro CAS: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité