Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chalcone

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, Phenyl Styryl ketone, 2-Benzalacetophenone, 2-Benzylideneacetophenone

3982.1
ROTH3982.1EA 0 EUR InStock
ROTH3982.1
Chalcone
Chalcone


Formule: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 1.0712 g/cm³ (62.4 °C)
Numéro MDL: MFCD00003082
Numéro CAS: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Merck Index: 13,02045
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité