Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Linalol

Fournisseur: Roth Carl
Attention

3992.1
ROTH3992.1EA 26.5 EUR InStock
ROTH3992.1
(±)-Linalol
(±)-Linalol


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008906
Numéro CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité