Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thionyle chlorure

Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Thionyl dichloride

4024.1
ROTH4024.1EA 102.5 EUR InStock
ROTH4024.1
Thionyle chlorure
Thionyle chlorure


Formule: Cl₂OS
MW: 118,97 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –104.5 °C
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011449
Numéro CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
ONU: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité