Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Acide tropique

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenylpropanoic acid, Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid

4052.1
ROTH4052.1EA 169 EUR InStock
ROTH4052.1
DL-Acide tropique
DL-Acide tropique


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004255
Numéro CAS: 529-64-6
EINECS: 208-465-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité