Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calcium L(+)-lactate pentahydraté

Fournisseur: Roth Carl

4071.1
ROTH4071.1EA 38.9 EUR InStock
ROTH4071.1
Calcium L(+)-lactate pentahydraté
Calcium L(+)-lactate pentahydraté


Formule: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150344
Numéro CAS: 5743-47-5
EINECS: 248-953-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité