β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Fournisseur: Roth Carl
4082.1
ROTH4082.1EA 61.9 EUR InStock
ROTH4082.1
β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Numéro MDL: MFCD00006593
Numéro CAS: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité