Gomme arabique
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Acacia, Acacia gum
4159.1
ROTH4159.1EA 87.9 EUR InStock
ROTH4159.1
Gomme arabique
Gomme arabique
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081264
Numéro CAS: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité