Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Menthone (mixture of isomers)

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Menthone, 2-Isopropyl-5-Methylcyclohexanone

4226.1
ROTH4226.1EA 44.5 EUR InStock
ROTH4226.1
Menthone (mixture of isomers)
Menthone (mixture of isomers)


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062998
Numéro CAS: 10458-14-7
EINECS: 233-944-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité