Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyle méthacrylate stabilisé

Fournisseur: Roth Carl
Danger

4233.1
ROTH4233.1EA 38.5 EUR InStock
ROTH4233.1
Méthyle méthacrylate stabilisé
Méthyle méthacrylate


Formule: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008587
Numéro CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
ONU: 1247
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité